Få mere at vide
Bel-Art™ Poxygrid™ BOD Flaskestativ
Description
- Kan stables til opbevaring eller nedkøling, hvilket tillader 16,7 cm (6,56 in.) mellem stativer
- Fremstillet af epoxybelagt ståltråd
- Autoklaverbar ved 121 °C (250 °F)
Specifications
Specifications
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Blå |
| Holder | Biologiske flasker (300 ml) |
| Materiale | Ståltråd |
| Stillinger | 12 |
| Form | Rektangulær |
| Stabelbar | Ja |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Dimensioner (L x B x H) | 9,25 x 12,5 x 7,25 tommer. (24 x 32 x 18 cm) |
| Længde (metrisk) | 24 cm |
| Show More |