Få mere at vide
Bel-Art™ Poxygrid™ Rør skrå stativ
Shop alle SP Scienceware produkter
Stillinger:
8
Beskrivelse
Vinklet stativ er nyttigt til at holde rørhætter og markeret indhold let læseligt, ofte brugte reagenser i en ergonomisk vinkel eller dræne overskydende supernatantvæske fra pellets.
- Holder otte 50 ml koniske rør eller andre beholdere op til 30 mm i diameter
- Kan fastgøres til undersiden af en hylde ved hjælp af indbyggede monteringspunkter (hardware medfølger ikke); holder prøver fra bænken, men umiddelbart tilgængelige
- Ståltråd er epoxybelagt for lang levetid og nem rengøring; upåvirket af organiske opløsningsmidler, salte, svage syrer og svage baser
- Autoklaverbar ved 121 °C (250 °F)
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Rørstativ |
| Array | 2 x 4 |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Blå |
| Holder | Rør (30 mm), Rør (5 ml) |
| Materiale | Epoxybelagt stål |
| Stillinger | 8 |
| Form | Rektangulær |
| Hylder | 3 niveauer |
| Stabelbar | Nej |
| Vis mere |