Få mere at vide
Bel Art™ Poxygrid™ 50 mL Centrifugerørestativer
Description
- Varmehærdet epoxybelægning er upåvirket af organiske opløsningsmidler, salte, svage syrer og svage baser
- Damp kan autoklaveres ved 121 grader C (250 grader F)
- Temperaturområde: -223° til 121 °C (-369° til 250 °F)
- Understøtter 50 mL plast centrifugerør i individuelle brønde, hver 30 mm kvadratisk
Specifications
Specifications
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Blå |
| Holder | Rør (50 ml) |
| Materiale | Epoxybelagt stål |
| Stillinger | 36 |
| Form | Firkant |
| Stabelbar | Ja, når det er tomt |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (udstyr) | Centrifugerør |
| Dimensioner (L x B x H) | 9 x 8,87 x 3,5 tommer. (22,9 x 22,3 x 8,9 cm) |
| Show More |