Få mere at vide
Bel Art™ Poxygrid™ 50 mL Centrifugerørestativer
Artikelnummer. 11382204
Skift visning
Stillinger:
8
16
36
Dimensioner (L x B x H):
5,87 x 3,18 x 3,62 tommer. (14,9 x 8 x 9,2 cm)
5,87 x 6,12 x 3,62 tommer. (14,9 x 15,6 x 9,2 cm)
9 x 8,87 x 3,5 tommer. (22,9 x 22,3 x 8,9 cm)
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stillinger Dimensioner (L x B x H)
11382204 16 5,87 x 6,12 x 3,62 tommer. (14,9 x 15,6 x 9,2 cm)
11372204 8 5,87 x 3,18 x 3,62 tommer. (14,9 x 8 x 9,2 cm)
12388169 36 9 x 8,87 x 3,5 tommer. (22,9 x 22,3 x 8,9 cm)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11382204 Leverandør Bel Art™ Leverandørnr. F187940001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    745.90 DKK
    421.15 DKK / Pakke med 1
    Spare 324.75 DKK
    43% Slukket
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Organiserer rør til opbevaring og forarbejdning.
  • Varmehærdet epoxybelægning er upåvirket af organiske opløsningsmidler, salte, svage syrer og svage baser
  • Damp kan autoklaveres ved 121 grader C (250 grader F)
  • Temperaturområde: -223° til 121 °C (-369° til 250 °F)
  • Understøtter 50 mL plast centrifugerør i individuelle brønde, hver 30 mm kvadratisk
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Blå
Holder Rør (50 ml)
Materiale Epoxybelagt stål
Stillinger 16
Form Firkant
Stabelbar Ja, når det er tomt
Sterilitet Ikke steril
Dimensioner (L x B x H) 5,87 x 6,12 x 3,62 tommer. (14,9 x 15,6 x 9,2 cm)
Længde (metrisk) 14.9 cm
Længde (engelsk) 5,87 tommer.
Bredde (engelsk) 6,12 tommer.
Højde (engelsk) 3,62 tommer
Produkttype Centrifugerørstativ
Hylder 3 niveauer
Højde (metrisk) 9.2 cm
Array 4 x 4
Bredde (metrisk) 15.6 cm