Få mere at vide
Bel Art™ Poxygrid™ 50 mL Centrifugerørestativer
Artikelnummer. 11372204
Skift visning
Stillinger:
8
16
36
Dimensioner (L x B x H):
5,87 x 3,18 x 3,62 tommer. (14,9 x 8 x 9,2 cm)
5,87 x 6,12 x 3,62 tommer. (14,9 x 15,6 x 9,2 cm)
9 x 8,87 x 3,5 tommer. (22,9 x 22,3 x 8,9 cm)
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stillinger Dimensioner (L x B x H)
11372204 8 5,87 x 3,18 x 3,62 tommer. (14,9 x 8 x 9,2 cm)
11382204 16 5,87 x 6,12 x 3,62 tommer. (14,9 x 15,6 x 9,2 cm)
12388169 36 9 x 8,87 x 3,5 tommer. (22,9 x 22,3 x 8,9 cm)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11372204 Leverandør Bel Art™ Leverandørnr. F187940000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    900.00 DKK
    405.13 DKK / Pakke med 1
    Spare 494.87 DKK
    54% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Organiserer rør til opbevaring og forarbejdning.
  • Varmehærdet epoxybelægning er upåvirket af organiske opløsningsmidler, salte, svage syrer og svage baser
  • Damp kan autoklaveres ved 121 grader C (250 grader F)
  • Temperaturområde: -223° til 121 °C (-369° til 250 °F)
  • Understøtter 50 mL plast centrifugerør i individuelle brønde, hver 30 mm kvadratisk
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Blå
Holder Rør (50 ml)
Materiale Epoxybelagt stål
Stillinger 8
Form Rektangulær
Stabelbar Ja, når det er tomt
Sterilitet Ikke steril
Dimensioner (L x B x H) 5,87 x 3,18 x 3,62 tommer. (14,9 x 8 x 9,2 cm)
Længde (metrisk) 14.9 cm
Længde (engelsk) 5,87 tommer.
Bredde (engelsk) 3,18 tommer.
Højde (engelsk) 3,62 tommer
Produkttype Centrifugerørstativ
Hylder 3 niveauer
Højde (metrisk) 9.2 cm
Array 2 x 4
Bredde (metrisk) 8 cm