Få mere at vide
Bel-Art™ Poxygrid™ 100 ml Petriskål ministativ
Artikelnummer. 11382194
Skift visning
Stillinger:
6
Artikelnummer. Stillinger
11382194 6
1 options
Artikelnummer. 11382194 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F189790006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    189.00 DKK
    158.21 DKK / Pakke med 1
    Spare 30.79 DKK
    16% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Organiserer og holder sikkert seks 100 mm petriskåle med låg. Bel-Art™ Poxygrid™ 100 ml petriskål ministativ holder bordpladerne pæne og organiserede.
  • Plads til seks 100 mm petriskåle med låg
  • Ideel til laboratorietransport og inkubation af fade
  • Epoxybelagt ståltråd er kemisk og korrosionsbestandig og dampautoklaverbar ved 121 C (°250 °F)
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Hvid
Holder Petriskåle med låg (100 mm)
Materiale Ståltråd
Stillinger 6
Form Cylindrisk
Stabelbar Nej
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) 10 cm petriskåle
Dimensioner (L x B x H) 5,25 x 3,25 x 4,75 tommer. (13 x 8,5 x 12 cm)
Længde (metrisk) 13 cm
Længde (engelsk) 5,25 tommer.
Bredde (engelsk) 3,25 tommer.
Højde (engelsk) 4,75 tommer.
Produkttype Stativ til petriskål
Diameter (metrisk) Indvendig 100 mm
Højde (metrisk) 12 cm
Array 1 x 6
Bredde (metrisk) 8.5 cm