Få mere at vide
Bel-Art™ Bærbart handskebokssystem
Artikelnummer. p-317478 Shop alle SP Scienceware produkter
Inkluderer:
Med gasporte
Uden gasporte
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10626765
Brand: Bel-Art™ H500282000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Leveres med et par handsker og to klemringe
Operatøren og det ydre miljø er beskyttet med Bel-Art™ Portable Glove Box System, et letvægts, selvstændigt bærbart isolationsskab.
  • Stort akrylvindue med 6 tommer cirkulære handskeporte tillader sikker visning af operationer; Sideport med en diameter på 8 tommer tillader nem isætning af materiale og udstyr
  • Stor størrelse, 22 tommer lange (20 tommer installeret) neoprenhandsker er inkluderet; Giver god beskyttelse mod indtrængning af gas, væske eller faststof
  • Handsker er fastgjort til de 6 tommer cirkulære porthuller med klemringe (medfølger)
  • Krop støbt af LDPE med runde hjørner overalt for nem rengøring
Ordreinfo
Dimensioner (L x B x H): 13 x 27 x 22 tommer. (33 x 69 x 56 cm). Forsendelsesvægt: 38 lb. (17,2 kg). Bemærk, at udskiftning af klemringe (fabrikantnr. 500290200) og udskiftningshandsker i neopren (fabrikantnr. H500290000) er tilgængelige.
Tekniske data
Produkttype Handskerum
Materiale LDPE
Dybde (engelsk) 13 tommer
Dybde (metrisk) 33 cm
Højde (engelsk) 22 tommer
Højde (metrisk) 55 cm
Inkluderer Uden gasporte
Bredde (engelsk) 27 tommer.
Bredde (metrisk) 68.5 cm