Få mere at vide
Bel-Art™ Bærbart handskebokssystem
Artikelnummer. 11747395
Skift visning
Inkluderer:
Med gasporte
Uden gasporte
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Pakningsstørrelse
11747395 Med gasporte -
10626765 Uden gasporte -
12388617 - Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11747395 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. H500282001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13525.00 DKK
    11943.52 DKK / Pakke med 1
    Spare 1581.48 DKK
    11% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-02-2027
Indeholder
Leveres med et par handsker og to klemringe
Operatøren og det ydre miljø er beskyttet med Bel-Art™ Portable Glove Box System, et letvægts, selvstændigt bærbart isolationsskab.
  • Stort akrylvindue med 6 tommer cirkulære handskeporte tillader sikker visning af operationer; Sideport med en diameter på 8 tommer tillader nem isætning af materiale og udstyr
  • Stor størrelse, 22 tommer lange (20 tommer installeret) neoprenhandsker er inkluderet; Giver god beskyttelse mod indtrængning af gas, væske eller faststof
  • Handsker er fastgjort til de 6 tommer cirkulære porthuller med klemringe (medfølger)
  • Krop støbt af LDPE med runde hjørner overalt for nem rengøring
Ordreinfo
Dimensioner (L x B x H): 13 x 27 x 22 tommer. (33 x 69 x 56 cm). Forsendelsesvægt: 38 lb. (17,2 kg). Bemærk, at udskiftning af klemringe (fabrikantnr. 500290200) og udskiftningshandsker i neopren (fabrikantnr. H500290000) er tilgængelige.
Tekniske data
Produkttype Handskerum
Materiale LDPE
Dybde (engelsk) 13 tommer
Dybde (metrisk) 33 cm
Højde (engelsk) 22 tommer
Højde (metrisk) 55 cm
Inkluderer Med gasporte
Bredde (engelsk) 27 tommer.
Bredde (metrisk) 68.5 cm