Få mere at vide
Bel-Art™ Bærbart handskebokssystem
Beskrivelse
Indeholder
Leveres med et par handsker og to klemringe
- Stort akrylvindue med 6 tommer cirkulære handskeporte tillader sikker visning af operationer; Sideport med en diameter på 8 tommer tillader nem isætning af materiale og udstyr
- Stor størrelse, 22 tommer lange (20 tommer installeret) neoprenhandsker er inkluderet; Giver god beskyttelse mod indtrængning af gas, væske eller faststof
- Handsker er fastgjort til de 6 tommer cirkulære porthuller med klemringe (medfølger)
- Krop støbt af LDPE med runde hjørner overalt for nem rengøring
Ordreinfo
Dimensioner (L x B x H): 13 x 27 x 22 tommer. (33 x 69 x 56 cm). Forsendelsesvægt: 38 lb. (17,2 kg). Bemærk, at udskiftning af klemringe (fabrikantnr. 500290200) og udskiftningshandsker i neopren (fabrikantnr. H500290000) er tilgængelige.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Handskerum |
| Materiale | LDPE |
| Dybde (engelsk) | 13 tommer |
| Dybde (metrisk) | 33 cm |
| Højde (engelsk) | 22 tommer |
| Højde (metrisk) | 55 cm |
| Inkluderer | Uden gasporte |
| Bredde (engelsk) | 27 tommer. |
| Bredde (metrisk) | 68.5 cm |