Få mere at vide
Bel-Art™ Pop-Up Frysebokse
Artikelnummer. 15560052
Skift visning
Produkttype:
Fryseboks
Fryseboksdeler
Pop-up fryseboks
Til brug med (udstyr):
2 tommer fryseropbevaringsstativ
2 tommer fryserstativ
Pop-up 2 tommer Fryseboks eller enhver 5,25 x 525 fryseboks, standard 2 tommer Stativer til fryseopbevaring
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Til brug med (udstyr) unitSize
15560052 Fryseboks 2 tommer fryserstativ -
15540052 Pop-up fryseboks 2 tommer fryseropbevaringsstativ Pakke med 12
15550052 Fryseboksdeler Pop-up 2 tommer Fryseboks eller enhver 5,25 x 525 fryseboks, standard 2 tommer Stativer til fryseopbevaring Pakke med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15560052 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F188290012
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Passer ind i standard 2'' frysereoler
  • Sendes fladt og klar til at samles på få sekunder
  • Kan modstå lave temperaturer (-86 °C)
  • Fremstillet af gennemskinnelig polypropylen
  • Genanvendelig, klæber ikke til iskolde stativer eller hylder
  • Vil ikke vrides eller misfarves, når det udsættes for kondens eller spild
  • Tåler let rengøring med sprit eller mildt rengøringsmiddel
  • Indekserede skillevægge passer ind i denne eller enhver 5,25 x 5,25 tommer fryseboks
  • Indeholder 81 hætteglas (12 mm)
Tekniske data
Lukketype Hængslet låg
Farve Hvid
Materiale Polypropylen
Form Firkant
Til brug med (udstyr) 2 tommer fryserstativ
Holder 81 hætteglas
Produkttype Fryseboks
Mængde 12/Pk.
Dimensioner (L x B x H) 5,25 x 5,25 x 2 tommer. (13,2 x 13,2 x 2,5 cm)
Længde (metrisk) 13.2 cm
Længde (engelsk) 5,2 tommer
Bredde (metrisk) 13.2 cm
Bredde (engelsk) 5,2''
Højde (metrisk) 2.5 cm
Højde (engelsk) 2 tommer