Få mere at vide
Bel Art™ Steriliseringsbakker af polypropylen
Artikelnummer. p-65234 Shop alle SP Scienceware produkter
Kapacitet (metrisk):
5 l
13 l
18 l
Artikelnummer. 11745074
Brand: Bel Art™ H162600000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Korrosionssikre polypropylen plastbakker har afrundede hjørner for nem rengøring og glatte, tilspidsede sider til stabling.
  • Ideel til sterilisering af instrumenter, flasker indeholdende agar, deioniseret vand, saltvand og andre reagenser og til sikker rengøring af glasvarer i vaske
  • Bakkerne kan autoklaveres med damp ved °121 C (250 °F)
  • Covers sælges separat
Ordreinfo
Covers sælges separat.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 5 l
Dimensioner (L x B x H) 12 x 8 x 5 tommer. (30,5 x 20,3 x 12,7 cm)
Farve Hvid
Højde (metrisk) 12.7 cm
Længde (metrisk) 30.5 cm
Materiale Polypropylen
Type Steriliseringsbakke
Bredde (metrisk) 20.3 cm
Til brug med Passer til 5L bakkedæksel, Mfr. Ingen. H162590000
Længde (engelsk) 12 tommer
Højde (engelsk) 5 tommer
Form Rektangulær
Bredde (engelsk) 8 tommer
Kapacitet (engelsk) 1,3 gal.