Få mere at vide
Bel Art™ Steriliseringsbakker af polypropylen
Artikelnummer. 11762555
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 l
13 l
18 l
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
11762555 18 l
11745074 5 l
11752555 13 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11762555 Leverandør Bel Art™ Leverandørnr. H162640000
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Korrosionssikre polypropylen plastbakker har afrundede hjørner for nem rengøring og glatte, tilspidsede sider til stabling.
  • Ideel til sterilisering af instrumenter, flasker indeholdende agar, deioniseret vand, saltvand og andre reagenser og til sikker rengøring af glasvarer i vaske
  • Bakkerne kan autoklaveres med damp ved °121 C (250 °F)
  • Covers sælges separat
Ordreinfo
Covers sælges separat.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 18 l
Dimensioner (L x B x H) 20,3 x 15,5 x 5 tommer. (53,3 x 39,4 x 12,7 cm)
Farve Hvid
Højde (metrisk) 12.7 cm
Længde (metrisk) 53.3 cm
Materiale Polypropylen
Type Steriliseringsbakke
Bredde (metrisk) 39.4 cm
Til brug med Passer til 18L bakkedæksel, Mfr. Ingen. H162590000
Længde (engelsk) 21 tommer
Højde (engelsk) 5 tommer
Form Rektangulær
Bredde (engelsk) 15,5 tommer