Beskrivelse
- 60° vinkel
- Damp kan autoklaveres ved °121 C (250 °F)
- Stængelængde 25 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 138 ml |
| Diameter (metrisk) stilk | 1,8 cm |
| Materiale | Polypropylen |
| Højde (metrisk) | 8.3 cm |
| Vinkel | 60° |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Til brug med (applikation) | Til overførsel af pulvere |
| Længde (metrisk) stilk | 2.5 cm |
| Produkttype | Påfyldningstragt (pulvere) |