Få mere at vide
Bel-Art™ Politimand af polypropylen
Artikelnummer. 10212853 Shop alle SP Scienceware produkter
Længde (metrisk):
20,3 cm
Artikelnummer. 10212853
Brand: Bel-Art™ F377390001
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hver runde har en stang den ene ende fladt ud og skåret diagonalt
  • Diameter 4,7 mm (0,188 tommer)
  • Længde 20,3 cm (8 tommer)
  • Damp autoklaverbar ved °121 C (°250 F) til genbrug uden frygt for prøvekontamination
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Hvid
Diameter (engelsk) 0,189 tommer.
Til brug med (applikation) Designet til aggressiv skrabning og spredning uden at ridse
Inkluderer Affladet ende i den ene side og diagonalt skåret i anden ende
Længde (engelsk) 8 tommer
Diameter (metrisk) 0.47 cm
Længde (metrisk) 20,3 cm
Materiale Polypropylen
Mængde 6
Form Cylinder
Type Rørestang