Få mere at vide
Bel-Art™ Polypropylen mikrocentrifugerørstativ
Shop alle SP Scienceware produkter
Stillinger:
20
Beskrivelse
Indeholder tyve 1,5 mL mikrocentrifugerør
- To-lags rack holder rør, så de rager omkring 1 in. (2,5 cm) over stativoverfladen for effektiv håndtering
- Nummererede brønde
- Damp kan autoklaveres ved °121 C (250 °F)
Ordreinfo
Samlet: 8 1/4L x 2 3/4W x 1 3/8 in.H (21 x 7 x 3,5 cm).
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Mikrocentrifugerørstativ |
| Array | 10 x 2 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Hvid |
| Holder | Mikrorør (1,5 ml) |
| Materiale | Polypropylen |
| Stillinger | 20 |
| Form | Rektangulær |
| Hylder | Ingen |
| Stabelbar | Nej |
| Vis mere |