Få mere at vide
Bel-Art™ Graduerede kander af polypropylen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12352068 Shop alle SP Scienceware produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
10 L
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
12352068 3000 mL
12312068 250 mL
12322068 500 mL
12332068 1000 mL
12342068 2000 mL
12362068 5000 mL
15590986 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 12352068 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F289930000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Konstrueret af gennemskinnelig polypropylen, ideel til almindelig laboratoriebrug og tilbyder veldesignede tude og store håndtag.
  • Metriske inddelinger støbt ind i ydervæg
  • Damp kan autoklaveres ved °121 C (250 °F)
  • Balanceret håndtag til kontrolleret hældning
  • 5000 mL (5 L) og 10000 mL (10 L) modeller har et opdateret støbt håndtag for et mere sikkert greb og en nydesignet håndslids i bunden for let løft
Tekniske data
Diameter (engelsk) Top 5,75 tommer.
Diameter (metrisk) Øverst 14.6 cm
Kapacitet (metrisk) 3000 mL
Materiale Polypropylen
Til brug med (applikation) Til kontrolleret hældning, kemisk resistent og brudsikker
Højde (engelsk) 10,4 tommer
Højde (metrisk) 26.4 cm
Inkrementer 100 mL
Temperatur (engelsk) Max. Drift 250 °F
Temperatur (metrisk) Maks. Drift 121 °C
Type Kande
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Genanvendelig
Uddannet Ja
Skala Støbte gradueringer
Stil Griffin, Lav Form