Få mere at vide
Bel-Art™ Graduerede kander af polypropylen
Shop alle SP Scienceware produkter
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
10 L
Beskrivelse
Konstrueret af gennemskinnelig polypropylen, ideel til almindelig laboratoriebrug og tilbyder veldesignede tude og store håndtag.
- Metriske inddelinger støbt ind i ydervæg
- Damp kan autoklaveres ved °121 C (250 °F)
- Balanceret håndtag til kontrolleret hældning
- 5000 mL (5 L) og 10000 mL (10 L) modeller har et opdateret støbt håndtag for et mere sikkert greb og en nydesignet håndslids i bunden for let løft
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (engelsk) Top | 3,2 tommer. |
| Diameter (metrisk) Øverst | 8.13 cm |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med (applikation) | Til kontrolleret hældning, kemisk resistent og brudsikker |
| Højde (engelsk) | 5,3 tommer |
| Højde (metrisk) | 13.5 cm |
| Inkrementer | 10 mL |
| Temperatur (engelsk) Max. Drift | 250 °F |
| Temperatur (metrisk) Maks. Drift | 121 °C |
| Vis mere |