Få mere at vide
Bel-Art™ Polypropylen Coplin farvningskrukke
Artikelnummer. 10082844
Skift visning
Slide Count:
10
Artikelnummer. Slide Count
10082844 10
1 options
Artikelnummer. 10082844 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F442081000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    217.41 DKK
    74.04 DKK / Pakke med 1
    Spare 143.37 DKK
    65% Slukket
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Forbedrer det klassiske tilspidsede firkantede design med en større åbning for lettere placering og fjernelse af objektglas. Bel Art™ Polypropylen Coplin Staining Jar gør arbejdet med dias lettere.
    • Fem indvendige slidser rummer op til 10 standard 25 x 75 mm slides ryg mod ryg
    • Damp autoklaverbar ved 121 ºC
    • Flad top
    • Let greb riflet kant
    • Dyb tråd
    • Tætningsring for at forhindre lækager
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Bund form Rund
Kapacitet (metrisk) 322 cm3
Farve Hvid
Engangs Genanvendelig
Materiale Polypropylen
Form Cylindrisk
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Ubehandlet
Type Staining Jar
Mængde Hver
Slide Count 10
Højde (metrisk) 11.4 cm
Højde (engelsk) 4,5 tommer.
Diameter (engelsk) 2.375 tommer.
Diameter (metrisk) 59.7 mm