Få mere at vide
Bel Art™ Buretklemmer af polypropylen
Artikelnummer. p-3273503 Shop alle SP Scienceware produkter
Type:
Enkelt buretteklemme
Artikelnummer. 12308747
Brand: Bel Art™ F182040000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ikke-korroderende klemmer holder buretter solidt på plads
  • Fremstillet af kemisk resistent polypropylen, der kan autoklaveres ved 121 °C (250 °F)
  • Bløde gummipuder holder buret uden at ridse
  • Gradueringer forbliver synlige
  • Klemmen passer til standard støttestænger (12,5 mm) og inkluderer en adapter til at passe til smallere 9,5 mm stænger
  • Støttestang medfølger ikke
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Mængde 1 Ea.
Type Enkelt buretteklemme
Materiale Polypropylen
Inkluderer Adapter til at passe til en smallere 0,37 tommer stang
Til brug med (udstyr) Enkelt klemme til standard støttestang
Farve Hvid
Kæbe type 2-benet, 3-benet
Diameter (metrisk) indvendig 9,5 til 12,5 mm