Få mere at vide
Bel-Art™ Store spande
Artikelnummer. 17142986 Shop alle SP Scienceware produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
13,2 l
Materiale:
Polypropylen
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Materiale
17142986 13,2 l Polypropylen
1 options
Artikelnummer. 17142986 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F167760000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Robuste spande med monterede låg/dæksler og stålbelagte bøjlehåndtag
  • Gennemsigtige hvide spande gør det lettere at se væskeniveauet
  • Polypropylen kan autoklaveres med damp (°121 C), polyethylen kan ikke autoklaveres
  • 8-qt./7.6L spand har aftagelig stålbelagt støttering og bøjlehåndtag
  • 14-qt./13.2L spand har stålbelagt svingende bøjlehåndtag med greb, ingen støttering
  • Store spande opfylder den amerikanske specifikation MIL-P36257A
Tekniske data
Produkttype Spand
Kapacitet (metrisk) 13,2 l
Gradueringer None
Materiale Polypropylen
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 2,99 gal.
Certificeringer/compliance USA, MIL-PL36257A
Farve Hvid
Oversigt 2,99 gal. spand
Håndtag Materiale Belagt stål
Højde (engelsk) 12,75 tommer.
Højde (metrisk) 32 cm
Inkluderer stålbelagt frit svingende håndtag med greb, tætsiddende dæksel