Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Polyethylen tørrerør med rørfittings
Artikelnummer. 17840695
Skift visning
Længde (metrisk):
22 mm
152 mm
203 mm
Produkttype:
Tørringsrør
Tip til udskiftning af tørrerør
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Produkttype
17840695 22 mm Tip til udskiftning af tørrerør
11801223 152 mm Tørringsrør
11801273 203 mm Tørringsrør
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17840695 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F199650000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    140.00 DKK
    117.04 DKK / Pakke med 12
    Spare 22.96 DKK
    16% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Kræver
Tørremidler
Fyld disse ubrydelige lige polyethylenrør med et tørremiddel. Rør leveres med fittings, der accepterer 0,25 - 0,375 tommer rør.
  • Dimensioner: 16 mm ID x 19 mm OD (0,675 x 0,75 tommer) i tre længdemuligheder (4, 6 eller 8 tommer)
  • Hvert rør er forsynet med to polypropylenfittings, der accepterer 6,4 til 9,5 mm (0,25 til 0,375 in.) ID slange
  • Yderligere monteringstips kan købes separat
  • Tørremiddel medfølger ikke
Tekniske data
Passer til rør 6,4 til 9,5 mm
Længde (engelsk) Tip 0,87 tommer.
Længde (engelsk) 0,87 tommer.
Længde (metrisk) spids 22 mm
Længde (metrisk) 22 mm
Materiale Polyethylen
Produkttype Tip til udskiftning af tørrerør