Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Poly-Jaque™ Lab Jack
Artikelnummer. 11794365 Shop alle SP Scienceware produkter
Højde (metrisk):
7,62 til 30,4 cm
Artikelnummer. 11794365
Brand: Bel-Art™ F183910001
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Den glatte, rengøringsvenlige topplade understøtter gradientfremstillere, varmeplader, kolber, bægerglas, bade og andre laboratorieartikler op til ti gange sin egen vægt
  • Støbt af stærk polycarbonat og samlet uden metaldele, donkraften er elektrisk ikke-ledende og kan nedsænkes i et bad eller bruges i korrosive miljøer
  • Indstøbt position til montering af en lodret støttestang (fabrikantnr. 183910002, sælges separat)
  • En stor højdejusteringsknap tillader nøjagtig positionering fra 7,6 cm (3 in.) til 30 cm (12 tommer)
  • Både top- og bundplader kan bores til permanent fastgørelse til bænk- eller laboratorieudstyr med skruer eller bolte
  • Overfladediameter: 21 cm (8,25 in.)
  • Damp kan autoklaveres ved °121 C (250 °F)
  • US patenter 7.111.825 B2; D541.504
Tekniske data
Materiale Polycarbonat
Højde (metrisk) 7,62 til 30,4 cm
Højde (engelsk) 3 til 12 tommer.
Kapacitet (engelsk) 15 lb.
Produkttype Poly-Jaque Lab Jack