Få mere at vide
Bel Art™ PLUM™ Emergency Eyewash Station Refills
Shop alle SP Scienceware produkter
Produkttype:
Refill til øjenskyl med saltvand
Inkluderer:
Tre flasker med 500 ml saltvandsopløsning, tætsiddende øjenkop, støvhætte og instruktioner
Kapacitet (metrisk):
500 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
Beskrivelse
Refill kits for PLUM station
- Bottles contain a sterile 0.9% sodium chloride solution (saline) for rinsing dust and debris, or a 4.9% sterile phosphate buffer (pH neutralizing) solution to quickly neutralize acids and alkalis
- Bottles have clear first aid instructions, twist-open design for quick access and a built-in eye cup with dust cap
- Use to refill eye wash stations or take to job sites as part of first aid kits
- Bottles require no maintenance and have a three-year shelf life from date of manufacture
Overholdelse
Meet all U.S. federal regulations. Comply with ANSI™ standards. NDC# and expiration date printed on every bottle.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 16 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 500 ml |
| Til brug med (udstyr) | PLUM Eyewash Stations or Alone |
| Inkluderer | Tre flasker med 500 ml saltvandsopløsning, tætsiddende øjenkop, støvhætte og instruktioner |
| Produkttype | Refill til øjenskyl med saltvand |