Få mere at vide
Bel Art™ PLUM™ Emergency Eyewash Station Refills
Artikelnummer. 12719706
Skift visning
Produkttype:
Refill til øjenskyl med saltvand
Inkluderer:
Tre flasker med 500 ml saltvandsopløsning, tætsiddende øjenkop, støvhætte og instruktioner
Kapacitet (metrisk):
500 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
Artikelnummer. Produkttype Inkluderer Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
12719706 Refill til øjenskyl med saltvand Tre flasker med 500 ml saltvandsopløsning, tætsiddende øjenkop, støvhætte og instruktioner 500 ml Pakke med 3
1 options
Artikelnummer. 12719706 Leverandør Bel Art™ Leverandørnr. F248800053
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Refill kits for PLUM station
Refill kits for PLUM station
  • Bottles contain a sterile 0.9% sodium chloride solution (saline) for rinsing dust and debris, or a 4.9% sterile phosphate buffer (pH neutralizing) solution to quickly neutralize acids and alkalis
  • Bottles have clear first aid instructions, twist-open design for quick access and a built-in eye cup with dust cap
  • Use to refill eye wash stations or take to job sites as part of first aid kits
  • Bottles require no maintenance and have a three-year shelf life from date of manufacture
Overholdelse
Meet all U.S. federal regulations. Comply with ANSI™ standards. NDC# and expiration date printed on every bottle.
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 16 oz.
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Til brug med (udstyr) PLUM Eyewash Stations or Alone
Inkluderer Tre flasker med 500 ml saltvandsopløsning, tætsiddende øjenkop, støvhætte og instruktioner
Produkttype Refill til øjenskyl med saltvand