Få mere at vide
Bel-Art™ Pladelæser
Artikelnummer. 11328763
Skift visning
Display Type:
Ingen
Artikelnummer. Display Type
11328763 Ingen
1 options
Artikelnummer. 11328763 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F378610000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2060.00 DKK
    1630.61 DKK / Pakke med 1
    Spare 429.39 DKK
    20% Slukket
Forventet forsendelse: 22-03-2027
Værktøjet giver mulighed for sikker undersøgelse af bunden af plader uden at risikere spild på ansigt og øjne
  • Til undersøgelse af cellemonolag, cellekloner og til optælling af virale plaques eller bakteriekolonier
  • Nem og sikker aflæsning af hæmagglutination, hæmagglutinationshæmning, hæmolyse og agglutinationstest
  • Klart dæk til hvileplader
  • Stort, justerbart spejl er perfekt til at se pladens underside
  • Spejlforstørrelsen er 3X den faktiske pladestørrelse
  • Fremstillet af polypropylen med et glasklart akryldæk til placering af tallerkener og petriskåle
Hæmagglutination, hæmagglutinationshæmning, hæmolyse og aglutinationstest
Tekniske data
Produkttype Microtiter Pladelæser
Display Type Ingen
Forstørrelse 3X
Materiale Polypropylen, klart glas akryl dæk
Til brug med (applikation) Hæmagglutination, hæmagglutinationshæmning, hæmolyse og agglutinationstest
Til brug med (udstyr) Microtiter plader