Få mere at vide
Bel-Art™ Plast dækglas
Artikelnummer. 12937320
Skift visning
Mængde:
1000/Pk.
Artikelnummer. Mængde
12937320 1000/Pk.
1 options
Artikelnummer. 12937320 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. H446900000
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fleksible vinyldækglas er pakket med interleaved væv for beskyttelse.
  • Giver et brydningsindeks svarende til glas
  • Ubrydelig, sikrere end glas
  • Anvendes i biologiske og medicinske laboratorier samt uddannelsesmæssige applikationer
Tekniske data
Produkttype Dækglas
Form Firkant
Materiale Vinyl
Længde (metrisk) 22 mm
Bredde (metrisk) 22 mm
Tykkelse (metrisk) 15 mm
Til brug med (applikation) Til adskilt med væv for at forhindre ridser
Mængde 1000/Pk.