Få mere at vide
Bel-Art™ Pipette Pump™ Pipettere
Artikelnummer. p-46854 Shop alle SP Scienceware produkter
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Rød
Volumen (metrisk):
0.2 mL
2 mL
10 mL
25 mL
Artikelnummer. 11717924
Brand: Bel-Art™ F378970000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver sikker, nøjagtig og problemfri pipettering. Bel Art™ Pipette Pump™ Pipettere bruger en brugervenlig enhåndsbetjening.
  • Pipetter passer glat ind i dens fleksible tilspidsede borepatron
  • Tommelfingerhjulet på siden er drejet til præcisionsaspiration eller dispensering
  • Stemplet kan trykkes ned for hurtig tømning
  • Modstandsdygtig over for syrer og baser
  • Adskil alle dele til rengøring og før autoklavering ved º121 C (º250 F) i 20 minutter; borepatron bør ikke autoklaveres
  • Udskiftning af silikone gummipatron og skiver er tilgængelige
Tekniske data
Justerbar spidsafstand Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Blå
Engangs Genanvendelig
Til brug med Pipette
Greb Type Ergonomi
Materiale Polypropylen
Model- Pipettepumpe Pipetter
Antal kanaler 1
Sterilitet Ikke-steril
Type Pipette
Volumen (metrisk) 2 mL
Til brug med (udstyr) Pipetter
Modstand Syre og alkali