Få mere at vide
Bel-Art™ Pipette Pump™ Pipettere
Shop alle SP Scienceware produkter
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Rød
Volumen (metrisk):
0.2 mL
2 mL
10 mL
25 mL
Beskrivelse
Giver sikker, nøjagtig og problemfri pipettering. Bel Art™ Pipette Pump™ Pipettere bruger en brugervenlig enhåndsbetjening.
- Pipetter passer glat ind i dens fleksible tilspidsede borepatron
- Tommelfingerhjulet på siden er drejet til præcisionsaspiration eller dispensering
- Stemplet kan trykkes ned for hurtig tømning
- Modstandsdygtig over for syrer og baser
- Adskil alle dele til rengøring og før autoklavering ved º121 C (º250 F) i 20 minutter; borepatron bør ikke autoklaveres
- Udskiftning af silikone gummipatron og skiver er tilgængelige
Tekniske data
Tekniske data
| Justerbar spidsafstand | Nej |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Gul |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med | Serologisk pipette |
| Greb Type | Ergonomi |
| Materiale | Polypropylen |
| Model- | Pipettepumpe Pipetter |
| Antal kanaler | 1 |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Vis mere |