Få mere at vide
Bel-Art™ Pipetstøttestativ
Artikelnummer. 10223143
Skift visning
Stillinger:
50
Artikelnummer. Stillinger
10223143 50
1 options
Artikelnummer. 10223143 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F189530000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    357.00 DKK
    227.79 DKK / Pakke med 1
    Spare 129.21 DKK
    36% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Robust stativ med plads til 50 pipetter i et lodret 5 x 10 arrangement for sikker og bekvem opbevaring
  • Top- og mellemdæk har huller med en diameter på 16 mm; Nederste dækhuller er tilspidsede fra 16 mm til 6 mm i diameter for at forhindre, at spidserne rører bordpladen
  • Endeplader har håndtag for nem transport
  • Robust polypropylen
  • Damp kan autoklaveres ved °121 C (250 °F)
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Gennemskinnelig
Holder Pipetter
Materiale Polypropylen
Stillinger 50
Form Rektangulær
Stabelbar Nej
Sterilitet Ikke steril
Dimensioner (L x B x H) 8,37 x 4,5 x 8,87 tommer. (21,25 x 11,43 x 22,52 cm)
Længde (metrisk) 21.25 cm
Længde (engelsk) 8,37 tommer.
Bredde (engelsk) 4,5 tommer.
Højde (engelsk) 8,87 tommer.
Produkttype Pipetstativ
Hylder 3 niveauer
Højde (metrisk) 22.52 cm
Array 10 x 5
Bredde (metrisk) 11.43 cm