Få mere at vide
Bel-Art™ Pipetfylder
Artikelnummer. 13137693
Skift visning
Pipetfylder, Vikem vinyl
Artikelnummer.
13137693 Pipetfylder, Vikem vinyl
1 options
Artikelnummer. 13137693 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F378860000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    467.00 DKK
    429.29 DKK / Pakke med 6
    Spare 37.71 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Klem, og slip derefter pæren for at trække væske ind i pipetten
  • Pipethjælpen fjernes, når væsken fylder pæren, og pipettoppen dækkes hurtigt med en handskebeklædt finger for sikkert og nemt at kontrollere og frigive væske
  • Pæren er af Vikem™ vinyl med en tilspidset polyethylen-chuck for hurtig fjernelse, når pipettet fyldes
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Blå
Engangs Genanvendelig
Til brug med Pipette
Greb Type Rund
Materiale Vinyl
Model- Standard
Antal kanaler 1
Sterilitet Ikke-steril
Type Pipettefylder
Til brug med (udstyr) Pipet