Få mere at vide
Bel-Art™ Piezoelektrisk gaslighter
Artikelnummer. 12306267
Skift visning
Længde (metrisk):
26,5 cm
Artikelnummer. Længde (metrisk)
12306267 26,5 cm
1 options
Artikelnummer. 12306267 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. H150560000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    459.00 DKK
    365.56 DKK / Pakke med 1
    Spare 93.44 DKK
    20% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Behøver ingen genopladning
  • Kompakte, selvstændige elektriske generatorlys Bunsenbrændere, gaskomfurer, ovne, propanbrændere og oxyacetylenbrændere
  • Bare hold gasstrømmen inde og tryk på knappen
  • Fungerer uden flintsten, brændstof, batterier eller ledninger
  • Komfortabelt plastikpistolgreb giver fremragende kontrol med at sigte aluminiumsløb
Ordreinfo
Dimensioner: 10 3/8L x 1W x 5 in.H (26 x 2,5 x 13 cm).
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Bunsenbrændere, gaskomfurer, propan, oxy-acetylen fakler
Længde (engelsk) 10.438 tommer.
Længde (metrisk) 26,5 cm
Længde (metrisk) klinge 26.5 cm
Materiale Plast
Til brug med (applikation) Komfortabelt plastikpistolgreb giver fremragende kontrol
Produkttype Piezoelektrisk gaslighter