Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ støder og matchende 1,5 ml rør
Artikelnummer. 11772324 Shop alle SP Scienceware produkter
Størrelse:
Pakke med 100 stk
Artikelnummer. 11772324
Brand: Bel-Art™ F199230000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til resuspendering af bakterieceller, bundfald af nukleinsyrer eller proteiner og pellets af andre materialer
  • Støbt engangs polypropylen
  • Leveres med 1,5 ml mikrocentrifugerør af samme form for optimal slibning
  • Pistillængde: 3,5 tommer. (8,5 cm)
Tekniske data
Til brug med (applikation) Resuspendering af bakterieceller, bundfald af nukleinsyrer/proteiner og pellets af andet materiale
Autoklaverbar Autoklaverbar
Til brug med (udstyr) 1,5 ml mikrocentrifugerør
Engangs Engangsbrug
Længde (engelsk) 3,34 tommer.
Kapacitet (metrisk) 8 mL
Længde (metrisk) 85mm
Materiale Polypropylen
Størrelse Pakke med 100 stk