Få mere at vide
Bel-Art™ Nylon Skruekompressorklemme
Slangeklemme med vinklede kæber forhindrer røret i at glide ud
Brand:  Bel-Art™ F18225-0000
Produktkode 11739695
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    479.00 DKK
    428.29 DKK / Pakke med 12
    Spare 50.71 DKK
    10% Slukket
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 06-11-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Slangeklemme med vinklede kæber forhindrer røret i at glide ud
  • Åben kæbe nylon slangeklemme passer til enhver slange op til 1/4 in. ydre dia. (6,4 mm)
  • Fingerskrueklemme anvender jævn kraft
Tekniske data
Tekniske data
12 Pk.
Nylon
2,31 tommer.
5.867 cm
Brun
6.4 mm
Skruekompressorklemme
0,25 tommer ydre dia. Rør
0 til 0,25 tommer.
0 til 0,63 cm
Vinklet
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Bel-Art™ Nylon Skruekompressorklemme > Klemme; Skruekompressor til 6,4 mm