Få mere at vide
Bel Art™ No-Wire™ Multi-tube stativer
Artikelnummer. p-4677512 Shop alle SP Scienceware produkter
Holder:
Centrifugerør (4 x 50 ml, 7 x 15 ml, 25 x 1,5 ml)
Centrifugerør (6 x 50 ml og 12 x 15 ml)
Artikelnummer. 11892693
Brand: Bel Art™ F187453011
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hold en kombination af populære centrifugerør i et enkelt stativ.
  • Plads til runde og koniske bundrør
  • Hvid polypropylen
  • Damp kan autoklaveres ved °121 C (250 °F)
  • Sendes fladt og nem montering
Tekniske data
Produkttype Universal Multi Rack
Array 90 x 1
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Hvid
Holder Centrifugerør (4 x 50 ml, 7 x 15 ml, 25 x 1,5 ml)
Materiale Polypropylen
Stillinger 36
Form Rektangulær
Hylder 3 niveauer
Stabelbar Ja, når det er tomt
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) Runde og koniske bundrør
Størrelse 24.6 x 10.4 x 6.4 cm
Dimensioner (L x B x H) 24.6 x 10.4 x 6.4cm
Længde (metrisk) 246 mm
Bredde (metrisk) 104 mm
Højde (metrisk) 64 mm