Få mere at vide
Bel Art™ No-Wire™ Multi-tube stativer
Shop alle SP Scienceware produkter
Holder:
Centrifugerør (4 x 50 ml, 7 x 15 ml, 25 x 1,5 ml)
Centrifugerør (6 x 50 ml og 12 x 15 ml)
Beskrivelse
- Plads til runde og koniske bundrør
- Hvid polypropylen
- Damp kan autoklaveres ved °121 C (250 °F)
- Sendes fladt og nem montering
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Universal Multi Rack |
| Array | 18 x 1 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Hvid |
| Holder | Centrifugerør (6 x 50 ml og 12 x 15 ml) |
| Materiale | Polypropylen |
| Stillinger | 18 |
| Form | Rektangulær |
| Hylder | 3 niveauer |
| Stabelbar | Ja, når det er tomt |
| Vis mere |