Få mere at vide
Bel Art™ No-Wire™ Microcentrifuge Tube Racks
Artikelnummer. p-52084 Shop alle SP Scienceware produkter
Stillinger:
42
Holder:
Mikrorør (1,5 ml)
Artikelnummer. 30306875
Brand: Bel Art™ F188380015
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Open sides optimize use in crushed ice or water baths
  • Molded polypropylene racks sink in water bath and will not tilt
  • Stackable compact size conserves valuable space
  • Autoclavable at 121°C (250°F)
  • Racks are shipped flat: easy-to-assemble
Ordreinfo
Available in two sizes to accommodate most popular tube sizes. Dimensions (L x W x H): 5 x 4 x 1.7 in. (13 x 11 x 4.3cm)
Tekniske data
Produkttype Microcentrifuge Tube Rack
Array 6 x 7
Autoklaverbar Autoclavable
Farve White
Holder Mikrorør (1,5 ml)
Materiale Polypropylene
Stillinger 42
Form Rectangular
Hylder 3 Tiers
Stabelbar Yes, When Empty
Sterilitet Non-sterile
Mængde 8/Cs.
Dimensioner (L x B x H) 5.08 x 4.15 x 1.7 in. (12.8 x 10.5 x 4.3 cm)
Længde (metrisk) 12.8 cm
Længde (engelsk) 5.08 in.
Bredde (metrisk) 10.5 cm
Bredde (engelsk) 4.15 in.
Højde (metrisk) 4.3 cm
Højde (engelsk) 1.7 in.