Få mere at vide
Bel-Art™ No-Wire™ Indekserede stativer
Shop alle SP Scienceware produkter
Holder:
10 til 13 mm rør
Beskrivelse
- Numrene er silketrykt ved siden af hver brønd; Standard nummereringsmønstre
- Runde huller med snævre tolerancer holder 10-13 mm rør fast for mere nøjagtig behandling, hvilket reducerer tabte prøver og potentiel skade på instrumenter
- Typiske anvendelser omfatter robotprøvebehandlingsudstyr, som bruger 3 eller 4 stativer pr. enhed
- Fremragende værktøj til at hjælpe kliniske laboratorier med at identificere reagensglasplaceringer for flere prøver
- Fremstillet af autoklaverbar hvid polypropylen
- Dimensioner: 25L x 10,5 B x 5,6 cm H (9,75 x 4,125 x 2,19 in.)
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Rørstativ |
| Array | 16 x 5 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Hvid |
| Holder | 10 til 13 mm rør |
| Materiale | Polypropylen |
| Stillinger | 90 |
| Form | Rektangulær |
| Hylder | 3 niveauer |
| Stabelbar | Ja, når det er tomt |
| Vis mere |