Få mere at vide
Bel Art™ No-Wire™ Grip stativer
Artikelnummer. p-53701 Shop alle SP Scienceware produkter
Stillinger:
40
60
90
Holder:
10 til 13 mm rør
Rør (13 til 16 mm)
Rør (16 til 20 mm)
Artikelnummer. 10296294
Brand: Bel Art™ F187490000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Reagensglas hænger i enhver position, selv omvendt
  • Små holderfingre i hver brønd holder hvert rør sikkert, perfekt til dekantering eller i et vandbad
  • Støbt af autoklaverbar polypropylen, der synker i vandbad
  • Endeplader har plads til mærkning og brønde har alfanumerisk identifikation
  • Passer til det meste automatiserede prøveudtagningsudstyr
  • Stabelbar
  • Nem at samle: Kan klikkes sammen
Ordreinfo
Dimensioner (L x B x H): 4 1/8 x 9 3/4 x 2 3/4 in. (11 x 25 x 7 cm)
Tekniske data
Produkttype Reagensglasstativ
Array 15 x 6
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Hvid
Holder 10 til 13 mm rør
Materiale Polypropylen
Stillinger 90
Form Rektangulær
Hylder 3 niveauer
Stabelbar Ja, når det er tomt
Sterilitet Ikke steril
Dimensioner (L x B x H) 9,75 x 4,12 x 2,75 tommer. (24,8 x 10,5 x 7 cm)
Længde (metrisk) 24.8 cm
Længde (engelsk) 9,75 tommer.
Bredde (metrisk) 10.5 cm
Bredde (engelsk) 4,12 tommer.
Højde (metrisk) 7 cm
Højde (engelsk) 2,75 tommer