Få mere at vide
Bel Art™ No-Wire™ Grip stativer
Shop alle SP Scienceware produkter
Stillinger:
40
60
90
Holder:
10 til 13 mm rør
Rør (13 til 16 mm)
Rør (16 til 20 mm)
Beskrivelse
Reagensglas hænger i enhver position, selv omvendt
- Små holderfingre i hver brønd holder hvert rør sikkert, perfekt til dekantering eller i et vandbad
- Støbt af autoklaverbar polypropylen, der synker i vandbad
- Endeplader har plads til mærkning og brønde har alfanumerisk identifikation
- Passer til det meste automatiserede prøveudtagningsudstyr
- Stabelbar
- Nem at samle: Kan klikkes sammen
Ordreinfo
Dimensioner (L x B x H): 4 1/8 x 9 3/4 x 2 3/4 in. (11 x 25 x 7 cm)
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Reagensglasstativ |
| Array | 10 x 4 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Hvid |
| Holder | Rør (16 til 20 mm) |
| Materiale | Polypropylen |
| Stillinger | 40 |
| Form | Rektangulær |
| Hylder | 3 niveauer |
| Stabelbar | Ja, når det er tomt |
| Vis mere |