Få mere at vide
Bel-Art™ No-Wire™ cuvette Rack
Beskrivelse
Ridsfri støtte til sarte spektrofotometerceller
- Polypropylen-stativ holder sikkert lysvejskuvetter i et 6 x 7-array
- Endeplader accepterer etiketter for hurtig identifikation
- Damp kan autoklaveres ved °121 C (250 °F)
- Skibe fladt; Samles nemt uden værktøj
- Hvid
- Stabelbar
- Dimensioner 5,1 L x 4,1 W x 1,7 tommer. H (13 x 11 x 4,3 cm)
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Hvid |
| Holder | Lysvejsceller (10 mm) |
| Materiale | Polypropylen |
| Stillinger | 42 |
| Form | Firkant |
| Stabelbar | Ja, når det er tomt |
| Til brug med (udstyr) | Cuvette |
| Dimensioner (L x B x H) | 5 x 4,15 x 1,7 tommer. (13 x 10,5 x 4,3 cm) |
| Længde (metrisk) | 13 cm |
| Vis mere |