Få mere at vide
Bel Art™ No-Wire™ Flaske- og hætteglasstativer
Artikelnummer. 15520002
Skift visning
Holder:
Hætteglas (13 mm)
Hætteglas (16 mm)
Hætteglas (20 mm)
Hætteglas (25 mm)
Rør (30 mm)
Materiale:
Polyethylen
Polypropylen
Stillinger:
6
12
20
30
42
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder Materiale Stillinger
15520002 Rør (30 mm) Polyethylen 6
10062614 Hætteglas (20 mm) Polypropylen 20
10584854 Hætteglas (13 mm) Polypropylen 42
10164674 Hætteglas (16 mm) Polypropylen 30
15510002 Hætteglas (25 mm) Polypropylen 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15520002 Leverandør Bel Art™ Leverandørnr. F185140030
Essentials til prøveforberedelse og -opbevaring
Brug rabatkode 27996
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Tilbydes i 5 gitterkonfigurationer og passer til de fleste små hætteglas og flasker.
Tilbydes i 5 gitterkonfigurationer. Bel Art™ SP Scienceware™ No-Wire™ Flaske- og hætteglasholdere passer til de fleste små hætteglas og flasker.
  • Lille nok til at holde i den ene hånd
  • Nedsænkelig
  • Autoklaverbar og kemikaliebestandig
  • Dimensioner (L x B x H): 5 x 4 x 1,7 tommer. (13 x 11 4,3 cm)
  • Send fladt, men saml hurtigt og nemt
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Hvid
Holder Rør (30 mm)
Materiale Polyethylen
Stillinger 6
Form Firkant
Stabelbar Ja, når det er tomt
Sterilitet Ikke steril
Dimensioner (L x B x H) 5 x 4 x 1,7 tommer (13 x 11 x 4,3 cm)
Længde (metrisk) 13 cm
Længde (engelsk) 5 tommer
Bredde (engelsk) 4 tommer
Højde (engelsk) 1,7''
Inkluderer Kun stativ
Produkttype Flaskestativ
Diameter (metrisk) Indvendig 30 mm
Hylder 3 niveauer
Højde (metrisk) 4.3 cm
Array 2 x 3
Bredde (metrisk) 11 cm