Få mere at vide
Bel Art™ No-Wire™ Flaske- og hætteglasstativer
Artikelnummer. 10584854 Shop alle SP Scienceware produkter
Holder:
Hætteglas (13 mm)
Hætteglas (16 mm)
Hætteglas (20 mm)
Hætteglas (25 mm)
Rør (30 mm)
Materiale:
Polyethylen
Polypropylen
Stillinger:
6
12
20
30
42
Artikelnummer. 10584854
Brand: Bel Art™ F185140013
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilbydes i 5 gitterkonfigurationer og passer til de fleste små hætteglas og flasker.
Tilbydes i 5 gitterkonfigurationer. Bel Art™ SP Scienceware™ No-Wire™ Flaske- og hætteglasholdere passer til de fleste små hætteglas og flasker.
  • Lille nok til at holde i den ene hånd
  • Nedsænkelig
  • Autoklaverbar og kemikaliebestandig
  • Dimensioner (L x B x H): 5 x 4 x 1,7 tommer. (13 x 11 4,3 cm)
  • Send fladt, men saml hurtigt og nemt
Tekniske data
Inkluderer Kun stativ
Produkttype Flaskestativ
Array 6 x 7
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Hvid
Holder Hætteglas (13 mm)
Materiale Polypropylen
Stillinger 42
Form Firkant
Hylder 3 niveauer
Stabelbar Ja, når det er tomt
Sterilitet Ikke steril
Dimensioner (L x B x H) 5 x 4 x 1,7 tommer. (13 x 11 x 4,3 cm)
Længde (metrisk) 13 cm
Længde (engelsk) 5 tommer
Bredde (metrisk) 11 cm
Bredde (engelsk) 4 tommer
Højde (metrisk) 4.3 cm
Højde (engelsk) 1,7''
Diameter (metrisk) Indvendig 13 mm