Få mere at vide
Bel Art™ No-Wire™ Flaske- og hætteglasstativer
Beskrivelse
Tilbydes i 5 gitterkonfigurationer. Bel Art™ SP Scienceware™ No-Wire™ Flaske- og hætteglasholdere passer til de fleste små hætteglas og flasker.
- Lille nok til at holde i den ene hånd
- Nedsænkelig
- Autoklaverbar og kemikaliebestandig
- Dimensioner (L x B x H): 5 x 4 x 1,7 tommer. (13 x 11 4,3 cm)
- Send fladt, men saml hurtigt og nemt
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Hvid |
| Holder | Hætteglas (16 mm) |
| Materiale | Polypropylen |
| Stillinger | 30 |
| Form | Firkant |
| Stabelbar | Ja, når det er tomt |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Dimensioner (L x B x H) | 5 x 4 x 1,7 tommer. (13 x 11 x 4,3 cm) |
| Længde (metrisk) | 13 cm |
| Vis mere |