Få mere at vide
Bel Art™ No-Wire™ Flaske- og hætteglasstativer
Artikelnummer. 10062614
Skift visning
Holder:
Hætteglas (13 mm)
Hætteglas (16 mm)
Hætteglas (20 mm)
Hætteglas (25 mm)
Rør (30 mm)
Materiale:
Polyethylen
Polypropylen
Stillinger:
6
12
20
30
42
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder Materiale Stillinger
10062614 Hætteglas (20 mm) Polypropylen 20
10584854 Hætteglas (13 mm) Polypropylen 42
10164674 Hætteglas (16 mm) Polypropylen 30
15510002 Hætteglas (25 mm) Polypropylen 12
15520002 Rør (30 mm) Polyethylen 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10062614 Leverandør Bel Art™ Leverandørnr. F185140020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    283.00 DKK
    211.86 DKK / Pakke med 1
    Spare 71.14 DKK
    25% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Tilbydes i 5 gitterkonfigurationer og passer til de fleste små hætteglas og flasker.
Tilbydes i 5 gitterkonfigurationer. Bel Art™ SP Scienceware™ No-Wire™ Flaske- og hætteglasholdere passer til de fleste små hætteglas og flasker.
  • Lille nok til at holde i den ene hånd
  • Nedsænkelig
  • Autoklaverbar og kemikaliebestandig
  • Dimensioner (L x B x H): 5 x 4 x 1,7 tommer. (13 x 11 4,3 cm)
  • Send fladt, men saml hurtigt og nemt
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Hvid
Holder Hætteglas (20 mm)
Materiale Polypropylen
Stillinger 20
Form Firkant
Stabelbar Ja, når det er tomt
Sterilitet Ikke steril
Dimensioner (L x B x H) 5 x 4 x 1,7 tommer (13 x 11 x 4,3 cm)
Længde (metrisk) 13 cm
Længde (engelsk) 5 tommer
Bredde (engelsk) 4 tommer
Højde (engelsk) 1,7''
Inkluderer Kun stativ
Produkttype Flaskestativ
Diameter (metrisk) Indvendig 20 mm
Hylder 3 niveauer
Højde (metrisk) 4.3 cm
Array 4 x 5
Bredde (metrisk) 11 cm