Få mere at vide
Bel Art™ NMR prøverørstativ
Shop alle SP Scienceware produkter
Holder:
Rør (3 mm)
Beskrivelse
- Fremstillet af robust, stabil polypropylen
- Halvkugleformede brønde i underdæks vuggerør
- Endepladehåndtag gør transporten nem
- Reoler stables sikkert for at spare plads på bænken
- Holder op til 72 rør i et 6 x 12 array
- Kemikaliebestandig og autoklaverbar
- Dimensioner: 21L x 11B x 22 cm (8,375 x 4,5 x 8,75 in.
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | Kun stativ |
| Produkttype | NMR prøverørstativ |
| Array | 6 x 12 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Hvid |
| Holder | Rør (3 mm) |
| Materiale | Polypropylen |
| Stillinger | 72 |
| Form | Rektangulær |
| Til brug med (applikation) | Til at holde 3 mm OD tyndvæggede kernemagnetiske resonansrør. |
| Vis mere |