Få mere at vide
Bel Art™ NMR prøverørstativ
Artikelnummer. 13462509
Skift visning
Holder:
Rør (3 mm)
Artikelnummer. Holder
13462509 Rør (3 mm)
1 options
Artikelnummer. 13462509 Leverandør Bel Art™ Leverandørnr. F188540003
Essentials til prøveforberedelse og -opbevaring
Brug rabatkode 27996
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Læg i indkøbskurv
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Til organisering og beskyttelse af tyndvæggede kernemagnetiske resonansrør.
  • Fremstillet af robust, stabil polypropylen
  • Halvkugleformede brønde i underdæks vuggerør
  • Endepladehåndtag gør transporten nem
  • Reoler stables sikkert for at spare plads på bænken
  • Holder op til 72 rør i et 6 x 12 array
  • Kemikaliebestandig og autoklaverbar
  • Dimensioner: 21L x 11B x 22 cm (8,375 x 4,5 x 8,75 in.
Spezifikation
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Hvid
Holder Rør (3 mm)
Materiale Polypropylen
Stillinger 72
Form Rektangulær
Til brug med (applikation) Til at holde 3 mm OD tyndvæggede kernemagnetiske resonansrør.
Til brug med (udstyr) NMR-rør
Længde (metrisk) 21 cm
Længde (engelsk) 8.375 tommer.
Bredde (engelsk) 4,5 tommer.
Højde (engelsk) 8,75 tommer.
Inkluderer Kun stativ
Produkttype NMR prøverørstativ
Højde (metrisk) 22 cm
Array 6 x 12
Bredde (metrisk) 11 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.