Få mere at vide
Bel-Art™ Smal mund skylleflasker
Artikelnummer. 11724446 Shop alle SP Scienceware produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1000 mL
Lukkestørrelse:
38 mm
Farve:
Neutral
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse Farve
11724446 1000 mL 38 mm Neutral
1 options
Artikelnummer. 11724446 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F116180032
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vask flasker tilbyder forskellige farver af polypropylen lukninger til hurtig identifikation af indholdet med et øjeblik.
  • Lavdensitets polyethylen
  • Massemængder tilgængelige ved specialbestilling
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Kapacitet (engelsk) 32 oz.
Farve Neutral
Materiale LDPE
Sterilitet Ikke steril
Lukningsfarve Neutral
Lukning inkluderet Ja
Engangs Genanvendelig
Uddannet Nej
Mund Smal, gevind
Form Cylindrisk
Produkttype Økonomisk vaskeflaske
Kemisk etiket Tom
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 38 mm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres