Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Museholder med rygadgang
Artikelnummer. 12972590
Skift visning
Vægtområde:
18 til 35 g
Artikelnummer. Vægtområde
12972590 18 til 35 g
1 options
Artikelnummer. 12972590 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F464010000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    557.00 DKK
    466.55 DKK / Pakke med 1
    Spare 90.45 DKK
    16% Slukket
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Hurtig, skånsom immobilisering giver håndfri dorsal adgang til at udføre subkutane injektioner uden risiko for at blive bidt og mindre sandsynlighed for at stikke fingre
  • Fremstillet af TPX™ og kan rengøres og steriliseres med ethanol eller autoklaveres
  • Designet til brug med mus, der vejer 18 til 35 g
  • Brugervenlig indgangstragt og to portpositioner muliggør hurtig, skånsom og sikker immobilisering af musen; begge hænder er nu frie til at udføre opgaver
  • Musen kan føres med hovedet først eller føres med halen først ind i fastholdelsesanordningen. Når den bruges med halen først, forbliver halen uden for fastholdelsesanordningen, hvilket giver mulighed for haletatoveringer eller haleblødninger
  • Cirkulær åbning i toppen af røret giver adgang til dorsalt område, hvilket tillader hurtige, nøjagtige og konsekvente injektioner fra mus til mus
  • Sikker til brug med ethanol og andre almindelige laboratoriedesinfektionsmidler; vil ikke dille og svækkes som akrylholdere
  • Autoklavesikker, tillader brug med immunkompromitterede mus og andre specialudviklede transgene mus
  • Fire indbyggede U-formede kanaler på bunden gør det muligt at fastgøre holderen til en overflade for at holde på plads (hardware medfølger ikke)
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Klar
Til brug med (applikation) Udfør subkutane injektioner
Type Museholder
Inkluderer 2 portpositioner, dorsal adgang
Materiale TPX™ PMP
Dimensioner (L x B x H) 6,8 x 3,9 x 2,6 tommer. (17,4 x 10 x 6,7 cm)
Længde (engelsk) 6,8 tommer
Længde (metrisk) 17.4 cm
Bredde (engelsk) 3,9 tommer.
Bredde (metrisk) 10 cm
Højde (engelsk) 2,6 tommer
Højde (metrisk) 6.7 cm
Diameter (engelsk) 1,25 tommer.
Diameter (metrisk) 3.17 cm
Vægtområde 18 til 35 g