Få mere at vide
Bel-Art™ Mini slangeklemme
Shop alle SP Scienceware produkter
Til brug med (udstyr):
Tyndvægsrør
Autoklaverbar:
Materiale:
Acetal plast
Beskrivelse
- Enkeltposition tænd/sluk
- Ingen forvrængning, rust eller korrosion
- Bruges til tyndvæggede rør under 4,7 mm (0,19 in.) ydre dia.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Mængde | 100 |
| Type | Mini slangeklemme |
| Materiale | Acetal plast |
| Til brug med (udstyr) | Tyndvægsrør |
| Farve | Neutral |
| Kæbe type | Vinklet |
| Diameter (metrisk) indvendig | 4.7 mm |