Få mere at vide
Bel-Art™ Mini Sampler skeer
Shop alle SP Scienceware produkter
Kapacitet (metrisk):
0.05 mL
0.1 mL
0.25 mL
0.5 mL
50 pmol RNA pr. reaktion
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Disse minimål til engangsbrug er designet til at hente små, specifikke volumenprøver af pulvere eller lignende materialer
- Fremstillet af hvid slagfast polystyrenplast
- Alle sterile produkter er partistemplet for nøjagtig sporing
Tekniske data
Tekniske data
| Sterilitet | Steril |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Kapacitet (metrisk) | 50 pmol RNA pr. reaktion |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Produkttype | Ske |
| Til brug med (applikation) | Designet til at hente små, specifikke volumenprøver af pulvere eller lignende materialer |
| Inkluderer | Afrundet skål og tynd håndtagshals |
| Materiale | Polystyren |